417939
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
42 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0250% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
20.2 °C (lit.)
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C