P4607
1,4-Pentadiene
99%
Synonyme(s) :
Allylethylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
11.91 psi ( 20 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
26 °C (lit.)
Pf
−148 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CCC=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-4H,1-2,5H2
Clé InChI
QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves