111805
trans-1,3-Pentadiene
90%
Synonyme(s) :
trans-Piperylene
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
6.56 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pb
42 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Clé InChI
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Hydroxyl radical reactions with diolefins in atmospheric and combustion environments: This study provides insights into the reactions of hydroxyl radicals with diolefins such as trans-1,3-Pentadiene, highlighting their significance in both atmospheric chemistry and combustion processes. This research helps in understanding the reactive pathways and kinetics that could inform both environmental and industrial applications of trans-1,3-Pentadiene (Khaled et al., 2019).
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves