Documents
479861
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiene, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Impuretés
10% positional double bond isomers
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Densité
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clé InChI
APPOKADJQUIAHP-GGWOSOGESA-N
Description générale
2,4-Hexadiene, mixture of isomers, is a conjugated diene. The interaction between palladium chloride and 2,4-hexadiene has been reported to proceed in a stereospecific manner. The photodissociation spectra of 2,4-hexadiene isomers have been recorded. The polymers obtained by the polymerization of 2,4-hexadiene isomers are reported to have the trans-1,4 structure.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
7.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The stereospecific addition of dienes to palladium chloride.
Lukas J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 47(1), 153-163 (1973)
The Polymerization of 2,4-Hexadiene. III. Cationic Polymerizability of 2,4-Hexadiene Isomers.
Kamachi M, et al.
Polymer Journal, 1(5), 499-504 (1970)
Photodissociation spectroscopy of hexadiene radical ions: structural rearrangements in the gas-phase ions.
Benz RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(7), 1799-1802 (1981)