O2501
1,7-Octadiene
98%
Synonyme(s) :
α,ψ-Octadiene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
114-121 °C (lit.)
Densité
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup