P33402
2-Phenylpyridine
98%
Synonyme(s) :
α-Phenylpyridine, o-Phenylpyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.623 (lit.)
Point d'ébullition
268-270 °C (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
Clé InChI
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter