Principaux documents
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
Synonyme(s) :
[(ppy)2IrCl]2
500 MG
398,00 $
398,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
398,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H32Cl2Ir2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1072.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
398,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Activation du photocatalyseur
465 nm
Chaîne SMILES 
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Precursor for several OLED Iridium compounds. Has some use as a catalyst and in OLEDs.[1]
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Contenu apparenté
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.