Principaux documents
MNO000021
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate
AldrichCPR
1 G
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
90,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-15-10(13)12(11(14)16-4-2)8-6-5-7-9-12/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable