Principaux documents
GF77247153
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 2 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE240252
1 EA
520,00 $
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
520,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 772-471-53
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.05 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable