Principaux documents
M78208
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2-Picoline-6-carboxaldehyde
5 G
291,00 $
291,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
291,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Beilstein:
107476
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
291,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Muniyandi Sankaralingam et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(22), 7181-7193 (2017-04-19)
A series of Ni(ii) complexes of the types [Ni(L)(CH
Sakthi Raje et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(11), 1458-1466 (2018-04-01)
Koneramines (LR OR', R=Ph or Ts; R'=Me, iPr) and their complexes were found to emerge from the system of pyridine-2-carboxaldehyde and N-phenyl/tosylethylenediamine when a primary or secondary alcohol was used as solvent. Imidazolidinylpyridines (LR , R=Ph or Ts) became major