M6773
DL-Malic acid disodium salt
≥95% (capillary GC)
Synonyme(s) :
DL-Hydroxybutanedioic acid, DL-Hydroxysuccinic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (capillary GC)
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na].OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable