Documents
M46128
Sigma-Aldrich
2-Methylene-3-quinuclidinone hydrochloride hydrate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.64 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
263 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.C=C1N2CCC(CC2)C1=O
InChI
1S/C8H11NO.ClH.H2O/c1-6-8(10)7-2-4-9(6)5-3-7;;/h7H,1-5H2;1H;1H2
Clé InChI
LQTODMPQFWEUFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable