Principaux documents
Q1905
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Beilstein:
3695039
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
Clé InChI
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Antonio Zandona et al.
Archives of toxicology, 94(9), 3157-3171 (2020-06-26)
A library of 14 mono-oxime quinuclidinium-based compounds with alkyl or benzyl substituent were synthesized and characterized in vitro as potential antidotes for organophosphorus compounds (OP) poisoning treatment. We evaluated their potency for reversible inhibition and reactivation of OP inhibited human