M34006
3-Methylcatechol
98%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toluenediol, 2-Hydroxy-3-methylphenol, 2-Hydroxy-6-methylphenol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methyl-1,2-dihydroxybenzene, 3-Methylpyrocatechol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
241 °C (lit.)
Pf
65-68 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable