683957
4-Ethylcatechol
95%
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxyethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
34-45 °C
Chaîne SMILES
CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3
Clé InChI
HFLGBNBLMBSXEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup