Principaux documents
JKA12009
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG12 amine, monodisperse
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
760,00 $
760,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
760,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
760,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
HO-PEG12-NH2,
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable