360910
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
108 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,11H,4,7H2,1H3
Clé InChI
XRAMJHXWXCMGJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup