Principaux documents
656151
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
p-Chlorohydrocinnamic acid
5 G
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
166,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
127-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
BBSLOKZINKEUCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tomáš Hložek et al.
Journal of analytical toxicology, 40(9), 749-753 (2016-09-04)
A simple, sensitive and robust method for simultaneous determination of antiepileptic drugs (gabapentin, pregabalin and vigabatrin) in human serum using GC-MS was developed and validated for clinical toxicology purposes. This method employs an emerging class of derivatization agents - alkyl