L442852
2-({4-ALLYL-5-[(3-CHLOROANILINO)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22ClN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.959
Numéro MDL:
Produits recommandés