Principaux documents
L254681
2-((2-(ACETYLAMINO)-6-OXO-1,6-DIHYDRO-9H-PURIN-9-YL)METHOXY)ETHYL ACETATE
AldrichCPR
10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H15N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.284
Numéro MDL:
146,00 $