Principaux documents
L318957
2-IODO-N-(1-PHENYLETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
L318957-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L318957-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.118
Numéro MDL:
37,90 $