Principaux documents
1.09974
Supelco
Acide chlorhydrique solution
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
1 AMP
43,60 $
43,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 AMP
43,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
43,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Acide chlorhydrique solution, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.01 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: HX0603E-6
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable