Key Documents
T318957
N-BENZYLTETRAHYDRO-3-THIOPHENAMINE 1,1-DIOXIDE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.77
Numéro MDL:
Autres remarques