Principaux documents
L160350
2-(1-(2-FURYL)-1-METHYLETHYL)FURAN
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.217
Numéro MDL:
37,90 $