Principaux documents
L120251
2,3,3,3-TETRAFLUORO-2-(TRIFLUOROMETHOXY)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H2F7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.055
Numéro MDL:
Autres remarques