Principaux documents
R372102
2,2,3,3,4,4,4-HEPTAFLUORO-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H2F7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.055
Numéro MDL:
37,90 $