Principaux documents
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
705,00 $
705,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
705,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
705,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG5-SH,
Forme
liquid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable