Principaux documents
QBD10170
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®12-OH
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
413,00 $
1000 MG
1 350,00 $
413,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
413,00 $
1000 MG
1 350,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H51NO12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
413,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C24H51NO12/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26/h26H,1-25H2
Clé InChI
JPIQEMLLJLGGFV-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Amino-dPEG®12-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (42.7 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable