Principaux documents
JKA13003
Sigma-Aldrich
mPEG12-NH2
1 G
1 500,00 $
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 500,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Description générale
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable