Principaux documents
JKA12002
Sigma-Aldrich
HO-PEG-Propionic acid
hydroxyl PEG8 propionic acid, monodisperse
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
1 G
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 010,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
HO-PEG8-Propionic acid,
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable