935727
Barium hydroxide octahydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium dihydroxide octahydrate, Dihydroxybarium octahydrate
89,10 $
About This Item
89,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
crystals, granules or powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to off-white
Pf
78 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable