Principaux documents
720011
Sigma-Aldrich
Potassium 2-iodo-5-methylbenzenesulfonate
greener alternative
Synonyme(s) :
Pre-IBS
5 G
577,00 $
10 G
904,00 $
577,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
577,00 $
10 G
904,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6IKO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
577,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
288-292 °C
Groupe fonctionnel
iodo
sulfonic acid
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].Cc1ccc(I)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H7IO3S.K/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
LFQHEPUFDZVNHD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Application
  • Catalyst for alcohol oxidation
Catalyst for greener oxidation of alcohols using Oxone as the terminal oxidant. Alternative to stoichiometric hypervalent iodine oxidants.
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable