Principaux documents
I6652
Sigma-Aldrich
myo-inositol
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-hexahydroxycyclohexane, i-inositol, méso-inositol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1907329
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Densité de vapeur
6.2 (vs air)
Pf
222-227 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant des phospholipides membranaires, ancres glycosylphosphatidylinositol qui accrochent des glycoprotéines à la surface des cellules, et seconds messagers inositol-phosphate.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable