I3502
α-Isonitrosopropiophenone
Synonyme(s) :
1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-(Hydroxyimino)propiophenone, NSC 5410
About This Item
Produits recommandés
Pf
113-115 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(=N/O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(10-12)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,12H,1H3/b10-7+
Clé InChI
YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Catégories apparentées
Application
- Cyclometalated iridium complexes for photophysical and electrochemical studies
- Hydroimidazothiazoles via iodination and cyclization reactions
Reactant involved in:
- Sonogashira coupling reactions
- Allylation of aromatic aldehydes using imidazole oside catalysts
- Beckmann rearrangement of α-oximinoketones
Reagent used in the colorimetric determination of urea
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable