Principaux documents
H57408
Sigma-Aldrich
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2(1H)-Pyrimidinone hydrochloride, 2-Pyrimidinol hydrochloride
25 G
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
116,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.55
Beilstein:
3912056
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
200-205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Oc1ncccn1
InChI
1S/C4H4N2O.ClH/c7-4-5-2-1-3-6-4;/h1-3H,(H,5,6,7);1H
Clé InChI
IAJINJSFYTZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Susanne R Youngren-Ortiz et al.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 30(5), 299-321 (2017-03-10)
Aerosol delivery of chemotherapeutic nanocarriers represents a promising alternative for lung cancer therapy. This study optimized gemcitabine (Gem)-loaded gelatin nanocarriers (GNCs) cross-linked with genipin (Gem-GNCs) to evaluate their potential for nebulized lung cancer treatment. Gem-GNCs were prepared by two-step desolvation
Hongpo Wu et al.
Plant & cell physiology, 61(3), 505-518 (2019-11-19)
Recessively inherited mutant alleles of Mlo genes (mlo) confer broad-spectrum penetration resistance to powdery mildew pathogens in angiosperm plants. Although a few components are known to be required for mlo resistance, the detailed molecular mechanism underlying this type of immunity