A76958
Aminopyrazine
98%
Synonyme(s) :
Pyrazinamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cnccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H2,5,7)
Clé InChI
XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable