Documents
H2155
Sigma-Aldrich
Heptamethyleneimine
98%
Synonyme(s) :
Azacyclooctane, Octahydroazocine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.20
Numéro Beilstein :
102615
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
Clé InChI
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto
Haruka Shinohara et al.
Cancer letters, 360(1), 28-38 (2015-02-04)
The fusion gene bcr-abl develops chronic myeloid leukemia (CML), and stimulates PI3K/Akt/mTOR signaling, leading to impaired autophagy. PI3K/Akt/mTOR signaling also plays an important role in cell metabolism. The Warburg effect is a well-recognized hallmark of cancer energy metabolism, and is