Principaux documents
656518
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)piperidine
97%
Synonyme(s) :
(RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4854
Densité
0.9406 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
Clé InChI
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
  • Annulated N-heterocyclic carbene ligands
  • M3 Muscarinic receptor antagonists
  • Selective 5-ht5A receptor antagonists
  • Ternary platinum(II) complexes
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.9 °F
Point d'éclair (°C)
68.3 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1