Principaux documents
GF91133298
Stainless steel - AISI 347
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FE230210
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-332-98
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable