Principaux documents
GF52867154
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 1000g
Synonyme(s) :
FE226010
1 EA
614,00 $
614,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
614,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
614,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 528-671-54
Poids
1000 g
Taille max. des part.
45 μm