Documents
GF83619063
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 10 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245125
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 836-190-63
Longueur
10 m
Diamètre
0.08 mm