GF30882551
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245125
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 308-825-51
Longueur
50 m
Diamètre
0.08 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable