Principaux documents
23866
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire CapSeal Bullet, courte
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
10 EA
132,00 $
132,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
132,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
132,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
ferrule type short
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
0.53 mm Column I.D.
Description générale
Les ferrules CapSeal Bullet™ sont faites de graphite emprisonné dans une base d′aluminium. Ce concept unique empêche la ferrule d′adhérer au raccord, ce qui la rend plus facile à enlever. Évitez-vous le casse-tête d′avoir à faire toutes sortes de manipulations pour extraire la ferrule et risquer d′endommager votre raccord.
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.