Principaux documents
GF79974905
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, wall thickness 0.13 mm
Synonyme(s) :
FF217199
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF79974905 Contacter notre Service technique
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 799-749-05
Longueur
200 mm
D.E.
1.65 mm
Épaisseur de la paroi
0.13 mm