Principaux documents
GF63977439
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.13 mm
Synonyme(s) :
FF217199
1 EA
428,00 $
428,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
428,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
428,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 639-774-39
Longueur
500 mm
D.E.
1.65 mm
Épaisseur de la paroi
0.13 mm