GF76266423
Titanium
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI005130
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.6%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 762-664-23
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 1.0 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable