Principaux documents
S440671
8-HYDROXYQUINOLINE, ZINC SALT
AldrichCPR
S440671-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S440671-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H12N2O2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.679
Numéro MDL:
37,90 $