Principaux documents
BR114930
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Synonyme(s) :
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
1 EA
331,00 $
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
331,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Nomenclature NACRES :
NB.22
331,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PC
Description
bench temp.maintained 0°C time 60 min.
Caractéristiques
for 12 tubes
Fabricant/nom de marque
BRAND 114930
Description générale
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG