Principaux documents
GF55393847
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, mean particle size 50 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
NE296011
1 EA
791,00 $
791,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
791,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
791,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 553-938-47
Poids
20 g
Taille moyenne des particules
50 μm