Principaux documents
GF13818786
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, mean particle size 50 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
NE296011
1 EA
2 140,00 $
2 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 138-187-86
Poids
100 g
Taille moyenne des particules
50 μm